Learn More
Glycine, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15518234 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15518234
Marque: Avantor J.T.Baker 405900
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications d’électrophorèse, de chromatographie liquide et de biologie moléculaire
Identifiants chimiques
CAS 56-40-6
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00008131
Clé InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CID PubChem 750
ChEBI CHEBI:15428
Nom IUPAC Acide 2-aminoacétique
SMILES NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine
Conditionnement Flacon poly
Quantité 250 g
Poids de la formule 75.07
Gravité spécifique 1L = 1.16kg
Qualité Bioréactif ultra-pur