Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 446.22€
Identifiants chimiques
CAS 5680-79-5
Formule moléculaire C3H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.55
Numéro MDL MFCD00012870
Clé InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 122755
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-aminoacetate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11438026
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.22
100 g
31.05€
100g
11448026
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.36
500 g
100.30€
500g
11458026
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14083.0E
2500 g
446.22€
2500g
Description
Description
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de glycine est un acide aminé non essentiel, utile pour le développement humain.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 % en pds/vol) et le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-139-1
missing translation for 'tsca' : Non
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester méthylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals