Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458026
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Glycine methyl ester hydrochloride a non-essential amino acid used for human development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de glycine est un acide aminé non essentiel, utile pour le développement humain.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 % en pds/vol) et le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-79-5
Formule moléculaire C3H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.55
Numéro MDL MFCD00012870
Clé InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 122755
Nom IUPAC hydrogen methyl 2-aminoacetate chloride
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Beilstein 3593644
Informations sur la solubilité Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml).
Densité 1
Quantité 2500 g
Poids de la formule 125.56
Pourcentage de pureté 99%