Learn More
Chlorhydrate d’ester de méthyle de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.36€ - 443.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5680-79-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.55 |
Numéro MDL | MFCD00012870 |
Clé InChI | COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride |
CID PubChem | 122755 |
Nom IUPAC | méthyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].COC(=O)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10255250
|
Thermo Scientific Acros
120101000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10510931
|
Thermo Scientific Acros
120105000 |
500 g | Flacon en plastique |
112.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498318
|
Thermo Scientific Acros
120100025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5680-79-5 | |
125.55 | |
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N | |
122755 | |
[H+].[Cl-].COC(=O)CN |
C3H8ClNO2 | |
MFCD00012870 | |
glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride | |
méthyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate |
Spécification
Glycine methyl ester hydrochloride | |
5680-79-5 | |
Blanc | |
98% | |
H2NCH2CO2CH3·HCl | |
04,34 | |
Solubility in water: >1000g/L water (20 c) | |
[H+].[Cl-].COC(=O)CN | |
125.55 | |
125.56 | |
Poudre ou cristaux |
98% | |
173°C to 177°C | |
Authentique | |
C3H8ClNO2 | |
MFCD00012870 | |
glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride | |
COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N | |
méthyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate | |
122755 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-139-1
Identifiant produit
- Glycine methyl ester hydrochloride