Learn More
Chlorhydrate d’ester de méthyle de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10255250
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-79-5
Formule moléculaire C3H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.55
Numéro MDL MFCD00012870
Clé InChI COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 122755
Nom IUPAC méthyle 2-aminoacétate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CO2CH3·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04,34
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000g/L water (20 c)
Poids de la formule 125.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Glycine methyl ester hydrochloride