Learn More
Tripalmitate de glycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.58€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS | 555-44-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C51H98O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 807.339 |
Numéro MDL | MFCD00008995 |
Clé InChI | PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate |
CID PubChem | 11147 |
ChEBI | CHEBI:77393 |
Nom IUPAC | Hexadécanoate de 2,3-di(hexadécanoyloxy)propyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454313
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10922.03 |
1 g |
36.58€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464313
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10922.06 |
5 g |
105.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474313
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10922.14 |
25 g |
379.89€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
555-44-2 | |
807.339 | |
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N | |
11147 | |
Hexadécanoate de 2,3-di(hexadécanoyloxy)propyle |
C51H98O6 | |
MFCD00008995 | |
tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate | |
CHEBI:77393 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
Spécification
Glycerol tripalmitate | |
60°C to 64°C | |
MFCD00008995 | |
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N | |
Hexadécanoate de 2,3-di(hexadécanoyloxy)propyle | |
11147 | |
807.34 |
555-44-2 | |
C51H98O6 | |
tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC | |
807.339 | |
CHEBI:77393 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-098-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RT4953500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Stockage à -20°C