Learn More
Tripalmitate de glycérol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464313
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11464313
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10922.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.339 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-44-2
Formule moléculaire C51H98O6
Poids moléculaire (g/mol) 807.339
Numéro MDL MFCD00008995
Clé InChI PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
CID PubChem 11147
ChEBI CHEBI:77393
Nom IUPAC Hexadécanoate de 2,3-di(hexadécanoyloxy)propyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol tripalmitate
Point de fusion 60°C to 64°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 807.34
Pourcentage de pureté 98%