missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
δ-Gluconolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
36.80€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS | 90-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.14 |
Numéro MDL | MFCD00006647 |
Clé InChI | PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone |
CID PubChem | 7027 |
ChEBI | CHEBI:16217 |
SMILES | OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10461481
|
Thermo Scientific Acros
271052500 |
250 g | Flacon en verre |
36.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10083320
|
Thermo Scientific Acros
271050010 |
1 kg | Flacon en verre |
126.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10750955
|
Thermo Scientific Acros
271050051 |
5 kg | Récipient en plastique |
238.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
90-80-2 | |
178.14 | |
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N | |
7027 | |
OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O |
C6H10O6 | |
MFCD00006647 | |
gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone | |
CHEBI:16217 |
Spécification
δ-Gluconolactone | |
151.0°C to 155.0°C | |
0.6000g/mL | |
99% | |
MFCD00006647 | |
15, 4493 | |
+ 65.00 | |
Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether | |
OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O | |
178.14 | |
CHEBI:16217 | |
99% |
90-80-2 | |
Blanc | |
Authentique | |
C6H10O6 | |
18, 405 | |
0.6 | |
gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone | |
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N | |
3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-one | |
7027 | |
178.14 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À L’HUMIDITÉ
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-016-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5184000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only