Learn More
δ-Gluconolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10083320
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-80-2
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00006647
Clé InChI PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
CID PubChem 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Gluconolactone
Point de fusion 151.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.6000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Gravité spécifique 0.6
Rotation spécifique + 65.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-one
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline