Learn More
Brady™ GlobalMark™ Continuous Indoor Outdoor Vinyl Labels
GlobalMark™ Continuous Indoor Outdoor Vinyl Labels will adhere to difficult low surface energy items and highly textured surfaces.
660.00€
Spécification
Certifications/Conformité RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Description GlobalMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement Powder
Finition Gloss
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15262916
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
113123
Green
660.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15222936
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
113127
Blue
660.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spécification
Spécification
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility Identification, Floor marking, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
60° 50 Gardner Units
-40°C
1 Ea.
-40°C to +82°C
0.102 mm
100 ft.
4 in.
GlobalMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Powder
Vinyl
Labels
GlobalMark Printer
1
1 Roll/Box
-40°F to +180°F
0.004 in.
30.48 m x 101.6 mm
30.48 m
101.6 mm