Learn More
Smeg™ Laveur de base GW1160S pour verrerie
Utilisé pour la désinfection thermique antibactérienne. Le laveur de base GW1160S pour verrerie de laboratoire Smeg Instruments dispose d’un système de verrouillage électronique des portes pour la sécurité de l’utilisateur.
Marque: Smeg™ GW1160S
Description
- Lavage jusqu’à 95°C
- Contrôle électronique programmable par microprocesseur
- Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
- Séchage thermodynamique actif
- Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
- Pompe péristaltique pour détergent liquide, neutralisant de l’acide liquide
- Installation possible d’une pompe péristaltique supplémentaire
- La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
- Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
- Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
- Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
- Raccordements pour eau froide et eau déminéralisée
- Ne contient pas de chariot
- Programmes : 9 par défaut, 6 libres
- Dimensions externes : L x P x H : 600 x 605 x 850 mm
- Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Laveur de base pour verrerie | |
3/N/PE 7 kW max | |
50 Hz |
GW1160S | |
400 V |