Learn More
Fisherbrand™ Récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE
Code produit. p-8007727 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
120 mm
135mm
155 mm
175 mm
195 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10075911
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec une tête de piston pour homogénéiser la matière tissulaire. Le récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en verre borosilicaté.
  • Verre borosilicaté de précision
  • Ultra pur - aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Quantité 1 de chaque
Dimensions Taille d’alésage : 8mm
Autoclavable Oui (individuellement)
Couleur Clear
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre
Type de produit Homogénéiseur broyeur de tissus
À utiliser avec (application) Réduction de la granulométrie
À utiliser avec (équipement) Broyeur / homogénéiseur de tissus, piston en PTFE simple ou dentelé
Longueur (métrique) 120 mm