Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque de verre Nano-Adamant
Marque:  Macherey-Nagel™ 821140
Code produit. 10111952
  • 195.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 à 10 μm
25/boîte
0,75 ml/g
0,20 mm
60 Å
Plaque en verre
∼500 m2/g
10 x 10 cm