Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Adamant
Marque: Macherey-Nagel™ 821060
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice Adamant
• Nouveau liant organique pour couche de silice plus dure
• Grande résistance à l'abrasion
• Pas de formation de poussière
• Excellente reproductibilité
• Très brillant pour une meilleure détection UV
• Revêtement homogène, uniforme et solide pour une détermination quantitative reproductible
• Plaque CCM
Spécification
5 à 17 μm | |
25/boîte | |
0,75 ml/g | |
20 x 20 cm |
60 Å | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |