Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipettes Pasteur en verre Volac™
Utilisez ces pipettes pour de nombreuses applications. Les pipettes Pasteur en verre Poulten & Graf™ Volac™ possèdent une épaisseur de paroi légèrement plus conséquente, offrant une plus grande solidité et réduisant le risque de casse en cours d’utilisation ou lors de l’installation des tétines en PVC.
Marque:  Poulten & Graf GmbH D812
Code produit. 10209381
  • 1345.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles avec ou sans bouchon
  • Les pipettes en verre existent en longueurs de 150, 230 et 270 mm.
  • Les matériaux d’emballage sont soigneusement choisis pour assurer au technicien une facilité d’utilisation associée à une protection maximale contre la casse lors des transports et une contamination minimale par la poussière et les peluches.
  • Toutes les pipettes standard peuvent être fournies avec des points étanches et un indicateur de casse.
Spécification
Spécification
BS5732,ISO7712
Non stérile
Sans bouchon
230 mm
Oui
Verre
30 à 35 mL
1000/boîte
Pipette Pasteur