Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipettes Pasteur en verre Volac™
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Comprend:
Bouchée
Sans bouchon
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Pack de 250
Description
- Disponibles avec ou sans bouchon
- Les pipettes en verre existent en longueurs de 150, 230 et 270 mm.
- Les matériaux d’emballage sont soigneusement choisis pour assurer au technicien une facilité d’utilisation associée à une protection maximale contre la casse lors des transports et une contamination minimale par la poussière et les peluches.
- Toutes les pipettes standard peuvent être fournies avec des points étanches et un indicateur de casse.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS5732,ISO7712 |
| Matériau | verre |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 30 à 35 mL |
| Comprend | Bouchée |
| Quantité | 1000/boîte |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Jetable | Oui |