Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
Marque:  Hirschmann™ 9000125
Code produit. 11881060
  • 116.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non hépariné
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
  • Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
  • Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Spécification
0,5%
Verre
30 à 32 mm
Oui
ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
25 mu;l
Pipette capillaire Minicap