Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Code produit. p-8011841
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 mu;l
1 μl
2 mu;l
3 μl
3,33 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 mu;l
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11871060
Marque: Hirschmann™ 9000100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
  • Non hépariné
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
  • Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
  • Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Précision 0,5%
Certifications/Conformité ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,5 mu;l
Longueur (métrique) 30 à 32 mm
Type Pipette capillaire Minicap
Jetable Oui