Learn More
Merck Filtres en fibre de verre sans liants
Choisissez parmi six qualités de filtres. Les filtres en fibre de verre sans liants sont fabriqués en microfibre de verre borosilicaté. Disponibles dans plusieurs débits et tailles de pores pour de nombreuses applications d’analyse et de filtration utilisant des filtres en profondeur. Autoclavables.
51.55€ - 640.00€
Especificaciones
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de filtre | Filtre en profondeur |
Porosité | 0,7 μm |
Type de surface | unie |
Type | Membranes filtrantes |
Código de producto | Marca | Diamètre (métrique) | Qualité | Débit | À utiliser avec (application) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diamètre (métrique) | Qualité | Débit | À utiliser avec (application) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10635591
|
Merck
AP4003705 |
3,7 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
259.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10598442
|
Merck
AP4002405 |
2,4 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
215.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10379980
|
Merck
AP4014250 |
14,2 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
211.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10498603
|
Merck
AP4002500 |
2,5 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Utilisé pour l’analyse de la contamination |
51.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10004570
|
Merck
AP4004705 |
4,7 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
459.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10572844
|
Merck
AP4004700 |
4,7 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
125.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10588442
|
Merck
AP4001000 |
1 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
56.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10437221
|
Merck
APFF14250 |
14,2 cm | APFF | 1,4 mL/min/cm2 | À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques |
525.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10697121
|
Merck
APFF02500 |
2,5 cm | APFF | 1,4 mL/min/cm2 | À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques |
152.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11758792
|
Merck
APFF12450 |
124 mm | APFF | 1,4 ml/min/ cm2 (eau) | Élimination des particules fines et des micro-organismes par rapport aux filtres APFA |
377.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10480021
|
Merck
APFF09050 |
9 cm | APFF | 1,4 mL/min/cm2 | À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques |
185.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10340131
|
Merck
AP4009000 |
9 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
224.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10498793
|
Merck
AP4007000 |
7 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Utilisé pour l’analyse de la contamination |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10257770
|
Merck
APFF04700 |
4,7 cm | APFF | 1,4 mL/min/cm2 | À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques |
162.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11768772
|
Merck
AP408X105 |
20,3 cm | AP40 | 6 mL/min/cm2 | Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels |
640.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Descripción
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
- Pour les applications environnementales, gravimétriques et biochimiques
- La série AP40 est utilisée uniquement pour l’analyse de la contamination
- Peut être rendu transparent en l’immergeant dans du benzène, de l’alcool éthylique ou d’autres solvants avec un indice de réfraction de 1,5097
- Peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
Especificaciones
Blanc | |
0,7 μm | |
Membranes filtrantes |
Filtre en profondeur | |
unie |