Learn More
Merck Filtres en fibre de verre sans liants
Choisissez parmi six qualités de filtres. Les filtres en fibre de verre sans liants sont fabriqués en microfibre de verre borosilicaté. Disponibles dans plusieurs débits et tailles de pores pour de nombreuses applications d’analyse et de filtration utilisant des filtres en profondeur. Autoclavables.
Marque: Merck AP408X105
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines de liaison et peuvent être stérilisés par EO, rayons gamma ou autoclave (121°C à 1 bar).Filtres en fibre de verre sans résine de liaison :
les filtres sans résine de liaison conservent leur intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’ils sont chauffés jusqu’à 500°C et peuvent donc être utilisés dans l’analyse gravimétrique ainsi que pour la filtration des gaz chauds.
Type APFF
•À utiliser pour filtrer les précipités extrêmement fins tels que les précipités protéiques, les acides nucléiques ou les précipités sériques
•Recommandé pour la méthode USEPA 1311 pour l’analyse TCLP
Type AP40
•Recommandé pour les méthodes standard Matières solides totales en suspension 2540D
•Recommandé pour la méthode USEPA 1311 pour l’analyse TCLP
•Garantit l’intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’il est chauffé à 550 °C (1022 °F) après filtration de l’échantillon
•Recommandé pour la détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels
Spécification
44,5 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
0,7 µm | |
Stérile | |
Détermination de matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels | |
Hydrophile | |
1022°F | |
0,018 in | |
Membranes filtrantes | |
8 in | |
20,3 cm |
50 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
0,7 μm | |
6 mL/min/cm2 | |
AP40 | |
Uni | |
550deg;C | |
475 µm | |
Hydrophile | |
20,3 cm |