Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
72.55€ - 244.00€
Spécification
Débit d’air | 10,6 L/min/cm2 |
---|---|
Résistance à l’air | 210 mm de H2O |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre en profondeur |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10044360
|
Merck
AP1502500 |
0,98 in | 2,5 cm |
72.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10588812
|
Merck
AP1504200 |
1,6 in | 4,2 cm |
82.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10752721
|
Merck
AP1504700 |
1,8 in | 4,7 cm |
103.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10176180
|
Merck
AP1507500 |
2,9 in | 7,5 cm |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10598812
|
Merck
AP1509000 |
3,5 in | 9 cm |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10309640
|
Merck
AP1512450 |
4,88 in | 12,4 cm |
211.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10208190
|
Merck
AP1514250 |
5,59 in | 14,2 cm |
244.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121°C at 1 bar). Glass Fiber Filters with Binder Resin: Millipore filters with binder resin have superior wet strength and are excellent for qualitative analysis and prefiltration, especially for heavily contaminated liquids. They are also widely used for clarification of aqueous solutions.Type AP15Spécification
10,6 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
0,2 à 0,6 µm | |
Stérile | |
Préfiltration et analyse de contamination | |
Hydrophile | |
100 µg/cm2 | |
1022°F | |
0,031 in | |
Membranes filtrantes |
210 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
1 μm | |
1,6 mL/min/cm2 | |
AP15 | |
Résine de liaison | |
unie | |
550deg;C | |
790 µm | |
Hydrophile |