Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
Marque: Merck AP1507500
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines de liaison et peuvent être stérilisés par EO, rayons gamma ou autoclave (121°C à 1 bar). Filtres en fibre de verre avec résine de liaison : les filtres Millipore avec résine de liaison offrent une résistance supérieure à l’humidité et sont excellents pour l’analyse qualitative et la préfiltration, en particulier pour les liquides fortement contaminés. Ils sont également largement utilisés pour la clarification des solutions aqueuses.Type AP15Spécification
10,6 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
0,2 à 0,6 µm | |
Stérile | |
Préfiltration et analyse de contamination | |
Hydrophile | |
100 µg/cm2 | |
1022°F | |
0,031 in | |
Membranes filtrantes | |
2,9 in | |
7,5 cm |
210 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
1 μm | |
1,6 mL/min/cm2 | |
AP15 | |
Résine de liaison | |
unie | |
550deg;C | |
790 µm | |
Hydrophile | |
7,5 cm |