Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à gaine en verre
À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE. Cylindrique, le barreau d’agitation magnétique à gaine en verre convient à des usages divers et variés.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00600kg
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE
- Autoclavables
Spécification
5 mm | |
Transparent | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Cylindrique |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé en verre | |
5/boîte | |
Oui | |
12 mm |