Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à gaine en verre
À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE. Cylindrique, le barreau d’agitation magnétique à gaine en verre convient à des usages divers et variés.
24.25€ - 54.25€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Transparent |
Description | Noyau magnétique Alnico V encapsulé en verre |
Quantité | 5/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11537792
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
24.25€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11567792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
40.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11848902
|
Fisherbrand™
|
45 mm | 8 mm |
41.95€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11858902
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm |
33.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11547792
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
38.60€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11557792
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 5 mm |
42.40€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11828902
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11838902
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11878922
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Transparent | |
5/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé en verre | |
Cylindrique |