Learn More
DWK Life Sciences Plaque de protection en vitrocéramique
Les plaques en vitrocéramique conviennent pour le chauffage de verres culinaires avec le bec Bunsen.
Marque:  DWK Life Sciences 238215309
224.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11767991
  • 276.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Dans un laboratoire, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être effectuée en utilisant diverses techniques, par exemple au bain chauffant d’eau ou de sable, avec une hotte chauffante ou, régulièrement, au bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou d’un piédestal carré ainsi que d’une plaque vitrocéramique adaptée. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque vitrocéramique et le bec Bunsen est placé dessous. Toute contamination de la plaque vitrocéramique peut être éliminée à l’aide du racleur de nettoyage.
  • En raison de faibles contraintes d’expansion thermique, bien adaptées au chauffage de la verrerie avec un brûleur Bunsen.
  • Protège les verres de cuisson contre les flammes directes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
135 mm
Chauffage de la verrerie ; quadripode carré, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Non autoclavable
Vitrocéramique
10/boîte