Learn More
DWK Life Sciences Plaque de protection en vitrocéramique
Les plaques en vitrocéramique conviennent pour le chauffage de verres culinaires avec le bec Bunsen.
276.00€ - 346.00€
Spécification
Matériau | Vitrocéramique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chauffage de la verrerie ; quadripode carré, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11767991
|
DWK Life Sciences
238215309 |
135 mm |
276.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708041
|
DWK Life Sciences
238215703 |
155 mm |
346.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12540997
|
DWK Life Sciences
238215806 |
175 mm |
344.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les solutions sont souvent chauffées en laboratoire. Cette étape peut être réalisée à l'aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte de chauffage ou de façon classique avec un bec Bunsen. Si le bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d'utiliser un statif ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen situé en dessous. Les saletés sur la plaque en vitrocéramique peuvent être retirées avec le racloir de nettoyage.- Convient pour le chauffage de verrerie d'ébullition au bec Busen, grâce à sa faible dilatation et les faibles tensions résultantes
- Protège la verrerie d'ébullition contre les flammes directes
Spécification
Vitrocéramique | |
Chauffage de la verrerie ; quadripode carré, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique | |
10/boîte | |
Non autoclavable |