Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
121.00€ - 223.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE |
---|---|
Matériau | Verre |
Comprend | Marque annulaire |
Type | Pipette capillaire |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11762293
|
Hirschmann™
9600105 |
1 à 5 mu;l |
219.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11762313
|
Hirschmann™
9600299 |
50 à 100 mu;l |
127.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11772313
|
Hirschmann™
9600199 |
100 μl |
121.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15559035
|
Hirschmann™
9602144 |
44,7 mu;l |
154.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11772323
|
Hirschmann™
9600222 |
100 à 200 mu;l |
153.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11712313
|
Hirschmann™
9600210 |
10 μl |
215.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11702313
|
Hirschmann™
9600110 |
10 μl |
223.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11742313
|
Hirschmann™
9600240 |
20 à 40 mu;l |
127.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11752313
|
Hirschmann™
9600150 |
50 μl |
125.24€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11722313
|
Hirschmann™
9600120 |
20 μl |
125.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Avec graduation circulaire
- Certification conforme
- En verre DURAN™ durable
- Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE | |
Marque annulaire | |
Oui |
Verre | |
Pipette capillaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™