Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 5 mu;l
100 à 200 mu;l
100 μl
10 μl
20 à 40 mu;l
20 μl
44,7 mu;l
50 à 100 mu;l
50 μl
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
Description
- Avec graduation circulaire
- Certification conforme
- En verre DURAN™ durable
- Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
| Précision | 0,25% |
| Certifications/Conformité | ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Marque annulaire |
| Volume (métrique) | 20 à 40 mu;l |
| Type | Pipette capillaire |
| Jetable | Oui |