Learn More
Hirschmann™ Pipettes capillaires jetables ringcaps™
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les pipettes capillaires jetables Hirschmann Instruments™ ringcaps™ peuvent être utilisées dans une large gamme d’applications scientifiques et médicales.
Marque: Hirschmann™ 9600222
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
- Avec graduation circulaire
- Certification conforme
- En verre DURAN™ durable
- Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
0,25% | |
Verre | |
100 à 200 mu;l | |
Oui |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
Marque annulaire | |
Pipette capillaire |