Description
- Verre ambré carré pour la protection des contenus photosensibles.
- GL 45
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Quantité | 1Each |
Finition de col | 45 |
Closure Included | Oui |
Forme | Carré |
Type de produit | Flacon |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Bouteille en verre >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu