Learn More
DWK Life Sciences Bouteille à bouchon vissé, carré, ambré, verre sodocalcique, à col étroit, filetage DIN forme haute Code produit.: 11742025
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
DWK Life Sciences Bouteille à bouchon vissé, carré, ambré, verre sodocalcique, à col étroit, filetage DIN forme haute
Code produit. 11742025 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
100 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Code produit. 11742025
Marque: DWK Life Sciences 238162453
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en verre sodocalcique ambrés carrés, à col étroit.
Flacons carrés en verre sodocalcique ambré (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
  • Le verre ambré offre une protection UV
  • Forme carrée pour un emballage efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
À utiliser avec (application) Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) 32
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 49 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouteille à bouchon vissé, carré, ambré, verre sodocalcique, à col étroit, filetage DIN forme haute >