Learn More
Sartorius™ Cloche à vide en verre
Marque:  Sartorius™ YAW03
Code produit. 10022191
  • 1370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cloche
Cloche
1/boîte
Verre
Poids de 2 kg à 5 kg