Learn More
Sartorius™ Cloche à vide en verre
Code produit. p-8006404 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Poids de 100 g à 1 kg
Poids de 10 kg
Poids de 1 g à 50 g
Poids de 1 mg à 5 g
Poids de 20 kg
Poids de 2 kg à 5 kg
Poids de 50 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10114321
Marque: Sartorius™ YAW04