Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.
Brand: Gilson™ FA10008
Description
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
- La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles
- Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
- Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit
- Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge
- La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %
Order Info
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Specifications
± 30, ± 40, ± 60 μl | |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomique | |
P10ml | |
Pipetman™ L | |
Non stérile | |
1 à 10 ml | |
Transport d’un volume de liquide mesuré | |
1 an | |
32.6 cm | |
11 cm | |
4 cm | |
Certified Quality |
No | |
Bleu | |
Reusable | |
Polypropylène | |
1 | |
No | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Éjecteur de pointe en acier inoxydable | |
12,83 po | |
4,33 in | |
1,57 in | |
Bleu |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.