Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EcoPack™
Garantissent la performance optimale des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sont entièrement autoclavables.
Marque: Gilson™ F161110
203.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24310" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
- Les conditionnements en vrac sont scellés à l’aide d’une bande inviolable qui peut facilement être ouverte pour un accès rapide.
- Les conditionnements en vrac sont fermés à l’aide d’une bande d’étanchéité rapide pour empêcher toute contamination et perte de pointes.
- Chaque boîte EcoPack contient 10 000 pointes (10 sachets de 1 000 pointes).
Spécification
100 à 1200 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
15,3 in | |
Emballé | |
Pointes de pipettes | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Clear | |
D1200 | |
39.7 cm | |
Universal | |
Bleu | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman EcoPack |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
AZAB3-07054 | Certificat de qualité | 16/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07041 | Certificat de qualité | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07042 | Certificat de qualité | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07043 | Certificat de qualité | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07051 | Certificat de qualité | 13/09/2024 | F161110 |