Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Assurent exactitude et précision lors du pipetage de liquides problématiques et offrent une protection complète contre la contamination croisée. Les performances des pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ sont 3 à 4 fois supérieures à celles d’une pipette à déplacement d’air lors du pipetage de liquides visqueux et volatils.
Marque: Gilson™ F148505
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Microman• Déplacement positif à capillaire-piston jetable
• La solution pour les liquides difficiles
• Non contamination absolue
• Idéal pour liquides visquex ou denses de même que pour éviter les fuites avec les liquides très volatils
• Capillaire-piston jetable, évite tout contact de l'embout de pipette avec l'échantillon
• Ejecteur intégré évitant toute contamination utilisateur
• Aucune interface air-liquide, zéro contamination aérosol
• Microman
Spécification
C250 | |
M250 | |
Pipette à déplacement positif | |
Pipetage de liquides visqueux et denses |
Oui | |
1 | |
50 à 250μl |