Learn More
Gilson™ Pipettes à déplacement positif MICROMAN™
Assurent exactitude et précision lors du pipetage de liquides problématiques et offrent une protection complète contre la contamination croisée. Les performances des pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ sont 3 à 4 fois supérieures à celles d’une pipette à déplacement d’air lors du pipetage de liquides visqueux et volatils.
245.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Type Pipette à déplacement positif
À utiliser avec (application) Pipetage de liquides visqueux et denses
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Modèle Pointes compatibles Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Pointes compatibles Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10585254
Afficher les documents
Gilson™
F148502
M25 C25 3 à 25μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10002082
Afficher les documents
Gilson™
F148501
M10 C10 1 à 10 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10561283
Afficher les documents
Gilson™
F148504
M100 C100 10 à 100 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10410015
Afficher les documents
Gilson™
F148503
M50 C50 20 à 50 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12609581
Afficher les documents
Gilson™
F148505
M250 C250 50 à 250μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10541113
Afficher les documents
Gilson™
F148506
M1000 C1000 100 à 1000 μl Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Le piston est logé dans la pointe ou le capillaire, ce qui empêche toute contamination de la pipette
  • Un bouton-poussoir à code couleur facilite l’identification des différents modèles
  • Le bouton-poussoir double fonction éjecte également les pistons capillaires
  • La poignée en PVDF est confortable et résistante aux produits chimiques agressifs
  • Mesurez avec précision les liquides à haute pression de vapeur sans fuite ni dégradation de la pointe
  • Les modèles M10 et M100 sont entièrement autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavable
1
Pipette à déplacement positif
Pipetage de liquides visqueux et denses