Learn More
Gibco™ Enzyme Express (1X) TrypLE™, rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Enzyme recombinante, sans origine animale
Marque:  Gibco™ 12605010
Code produit. 10043382
  • 34.96€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisé pour dissocier une large gamme de cellules de mammifères adhérentes, notamment CHO, HEK 293, A529, les kératinocytes humains primaires et les cellules souches embryonnaires. Le TrypLE™ Express coupe les liaisons peptidiques sur les côtés des extrémités C de la lysine et de l’arginine ; c’est un remplacement direct pour la trypsine. La pureté exceptionnelle augmente la spécificité et réduit les dommages aux cellules pouvant être causés par d’autres enzymes présentes dans certains extraits de trypsine.
  • Non agressivité pour les cellules
  • La pureté augmente la spécificité due à l’action d’une seule enzyme, réduisant ainsi les dommages causés par le clivage des enzymes présentes dans certaines préparations de trypsine et dans d’autres extraits de protéase
  • Stable à température ambiante pendant 24 mois
  • Prêtes à l’emploi
  • Peut être directement substitué à la trypsine dans les protocoles existants
  • La dilution seule désactive le TrypLE Express, évitant l’utilisation d’inhibiteurs de trypsine comme le FBS.
Emballage économe en énergie, moins dangereux et durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqué dans des sites conformes aux exigences de fabrication BPFa, certifié conforme à la norme ISO 13485 et homologué par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EDTA
Cellules de mammifères
1 X
Liquide
Stérilisation par filtration
Emballage durable et économe en énergie
Gibco™
Stable à température ambiante
Aucun composant d’origine animale
Conditions de stockage : 15°C à 30°C, à l’abri de la lumière
Conditions alternatives de stockage : 2°C à 8°C ou -5°C à -20°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Aucun composant d’origine animale
Culture de cellules adhérentes
Réactif de dissociation de culture cellulaire
Rouge de phénol, EDTA
Vérification et enregistrement
100 ml
Température ambiante
Dosage biologique in vitro
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2658503 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12605010,12605028
Numéro de lot2537004 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12605010,12605028
Numéro de lot2742877 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12605010,12605028
Numéro de lot2766542 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12605010,12605028
Numéro de lot2744469 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12605010,12605028
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    3
    Heures
    16
    Minutes
    39
    Secondes
    36
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-06-30
    Jours
    64
    Heures
    16
    Minutes
    39
    Secondes
    36
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Enzyme Express (1X) TrypLE™, rouge de phénol > 100 ml