Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur multi-positions Lab Companion™ M5-52
Définissez et contrôlez indépendamment chaque ligne, colonne ou position
Marque:  Cole-Parmer™ 51460-02
2174.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15373496
  • 2265.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ergonomique, léger et ultra plat pour économiser l’espace sur la paillasse.
  • Multifonction avec quatre modes de fonctionnement et une minuterie.
  • Ces agitateurs à positions multiples disposent de quatre modes de fonctionnement conviviaux qui permettent de sélectionner des lignes et des colonnes spécifiques, l’agitation individuelle de chaque position ou l’agitation simultanée de toutes les positions.
  • Les unités sont faciles à lire avec les moniteurs de contrôle VFD numériques et les lampes LED.
  • Le microprocesseur PID avancé contrôle avec précision la vitesse d’agitation.
  • Les plaques supérieures sont en acier inoxydable pour une excellente résistance chimique.
  • Les moteurs à courant continu sans balais sont silencieux et durables.
  • Le démarrage progressif, l’arrêt thermique intégré et le dispositif de protection limite de courant assurent la sécurité de l’utilisateur.
Spécification
Spécification
30 à 2 000 tr/min
Acier inoxydable
7,62 cm
25,4 cm
CC sans balais
10
100/240 V
59,06 cm
50/60 Hz
1 min à 99 h 59 min
Nom du produit
Cole-Parmer™ Agitateur multi-positions Lab Companion™ M5-52 > 30-2000 tr/min