Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S55-A2
Effectuez un culottage efficace des micro-échantillons grâce à ce rotor angulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 45865
10027.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez une pelletisation de micro-échantillons avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S55-A2.
Compatible avec :Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
Pelletisation de micro-échantillons multiples et la flottation des lipoprotéines.
Spécification
Rotor à angle fixe S55-A2 | |
Rotor angulaire fixe | |
201,046 x g | |
59,5 mm | |
39.8 | |
11 mm | |
Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus | |
163,202 x g |
Aluminium | |
12 x 1,5 mL | |
55 000 tr/min | |
37 mm | |
42 mm | |
0,8 kg (1,8 lb) | |
45° | |
125,020 x g |