Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Nouvelle-Zélande
Conçu pour éliminer le besoin d’aliquote ainsi que les risques de contamination et de variabilité associés à l’aliquote, Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque: Gibco™ A3160902
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.04540kg
Description
- Niveau d’endotoxine : ≤10 UE / ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
- La conception du flacon élimine le besoin d’aliquot et la variabilité qui l’accompagne. Il améliore la constance des résultats.
- Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
- Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
- S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
- Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations nécessaires
- 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
- Les sérums de veau fœtal Gibco offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
- Catégorie de sérums : Premium (sécurisé)
- Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Fetal | |
Nouvelle-Zélande | |
One Shot | |
10 x 50 ml | |
Stériles | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
Qualifié | |
Congelé |
Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, Nouvelle-Zélande | |
Bovins | |
Liquid | |
Sérum de veau fœtal | |
Standard (filtration stérile) | |
≤5 UE/ml | |
≤ 30 mg/dl | |
One Shot™ |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.