Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Nouvelle-Zélande
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4919339
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
Code produit. 15505319
Marque: Gibco™ A3160901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour éliminer le besoin d’aliquote ainsi que les risques de contamination et de variabilité associés à l’aliquote, Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
  • Niveau d’endotoxine : ≤10 UE / ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
  • La conception du flacon élimine le besoin d’aliquot et la variabilité qui l’accompagne. Il améliore la constance des résultats.
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations nécessaires
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
  • Les sérums de veau fœtal Gibco offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
  • Catégorie de sérums : Premium (sécurisé)
  • Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, Nouvelle-Zélande
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Concentration en endotoxines ≤5 UE/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 30 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado