Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Nouvelle-Zélande
GREENER_CHOICE
Conçu pour éliminer le besoin d’aliquote ainsi que les risques de contamination et de variabilité associés à l’aliquote, Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Marque:  Gibco™ 10091148
Code produit. 11548836
Description
Description
  • Niveau d’endotoxine : ≤10 UE / ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
  • La conception du flacon élimine le besoin d’aliquot et la variabilité qui l’accompagne. Il améliore la constance des résultats.
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations nécessaires
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
  • Les sérums de veau fœtal Gibco offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
  • Catégorie de sérums : Premium (sécurisé)
  • Origine : Nouvelle-Zélande
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Bovine
Liquide
Sérum de veau fœtal
Standard (filtration stérile)
≤5 UE/mL
Congelé
Fœtal
Nouvelle-Zélande
Flacon
500 mL
Stérile
≤ 30 mg/dl
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2547014P Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10091130,10091148,10091155
Numéro de lot2500491P Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10091130,10091148,10091155
Numéro de lot2556131P Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10091130,10091148,10091155
Numéro de lot2556132P Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10091130,10091148,10091155
Numéro de lot2500251P Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number10091130,10091148,10091155
Nom du produit
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Nouvelle-Zélande > 500 ml
Réservé à un usage diagnostique in vitro.