Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
92.50€ - 956.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Fœtal |
Pays d’origine | États-Unis |
Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
Concentration en endotoxines | ≤5 UE/mL |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15898937
![]() |
Gibco™
A3840001 |
50 mL | One Shot | N/A | N/A | N/A | |||||
15808947
![]() |
Gibco™
A3840002 |
10 x 50 mL | One Shot | N/A | N/A | N/A | |||||
11523387
![]() |
Gibco™
10082139 |
100 mL | Flacon(s) | N/A | N/A | N/A | |||||
11533387
![]() |
Gibco™
10082147 |
500 mL | Flacon | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Catégorie de sérums : Performance Plus
- Origine : États-Unis
- Niveau d’endotoxine : ≤5 UE/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 10 mg/dl
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
États-Unis | |
≤5 UE/mL | |
Certifiés |
Fœtal | |
Inactivé par la chaleur | |
≤ 15 mg/dl | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.