Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié, inactivé par la chaleur, États-Unis
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Flacon(s)
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
Description
- Catégorie de sérums : Performance Plus
- Origine : États-Unis
- Niveau d’endotoxine : ≤5 UE/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 10 mg/dl
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bétail/Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Format | Flacon(s) |
| Quantité | 100 mL |
| Serum Treatment | Inactivé par la chaleur |
| Concentration en endotoxines | ≤5 UE/mL |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 15 mg/dl |
| Pureté ou qualité | Certifiés |
| Afficher plus |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.