Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Couplés avec des anticorps anti-CD3, anti-CD28 et anti-CD137
225.00€ - 864.00€
Spécification
Type de cellule | Cellules T (activées) |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
Concentration | 5.4 x 105 Beads/mL |
Contenu et stockage | Une suspension contenant 5 x 105 Dynabeads / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conservation à : 2 à 8°C. |
Description | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
Includes: Le CD3 / CD28 / CD137 de l’activateur en T DynabeadsHuman de 0,4 ml est fourni sous forme de suspension contenant 1 x 105 Dynabeads/ ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA)
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10142878
|
Gibco™
11162D |
0.4 mL |
225.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10573269
|
Gibco™
11163D |
2 mL |
864.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le CD137 (4-1BB) fait partie de la famille des facteurs de nécrose tumorale. L’anticorps agoniste anti-CD137 agit comme une molécule de costimulation particulièrement importante pour les cellules T effectrices / à mémoire et favorise la survie et la prolifération des lymphocytes T.
- Expansion efficace et augmentation du taux de survie des cellules T spécifiques à l’Ag
- Il n’est pas nécessaire de trouver ou de préparer de MNC ou d’antigène correspondant au donneur
- Les cellules T développées avec Dynabeads maintiennent des réponses spécifiques à l’Ag
- Capacité : 20 tests
- Type de cellule : Cellules T (activées)
- Produit final : Cellules
- Réactivité : Humaine
- Espèces cibles : Humaine
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Cellules T (activées) | |
5.4 x 105 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Polystyrène magnétique | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
Humaine | |
Température ambiante | |
Humaine | |
4.5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
Une suspension contenant 5 x 105 Dynabeads / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conservation à : 2 à 8°C. | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Activateur T humain CD3 / CD28 / CD137 | |
Souris | |
Dynabeads™ | |
Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones | |
Époxy | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois à compter de la date de fabrication