Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Description
Includes
Le CD3 / CD28 / CD137 de l’activateur en T DynabeadsHuman de 0,4 ml est fourni sous forme de suspension contenant 1 x 105 Dynabeads/ ml dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA)
Le CD137 (4-1BB) fait partie de la famille des facteurs de nécrose tumorale. L’anticorps agoniste anti-CD137 agit comme une molécule de costimulation particulièrement importante pour les cellules T effectrices / à mémoire et favorise la survie et la prolifération des lymphocytes T.
- Expansion efficace et augmentation du taux de survie des cellules T spécifiques à l’Ag
- Il n’est pas nécessaire de trouver ou de préparer de MNC ou d’antigène correspondant au donneur
- Les cellules T développées avec Dynabeads maintiennent des réponses spécifiques à l’Ag
- Capacité : 20 tests
- Type de cellule : Cellules T (activées)
- Produit final : Cellules
- Réactivité : Humaine
- Espèces cibles : Humaine
Activation et expansion des cellules, analyse cellulaire, isolement et expansion des cellules, activation et expansion des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (activées) |
| Certifications/Conformité | ISO9001 and ISO13485 |
| Concentration | 5.4 x 105 Beads/mL |
| Contenu et stockage | 2 ml d’activateur de cellules T humaines CD3 / CD28 / CD137 Dynabeads™ fourni sous forme de suspension contenant 5 x 105 Dynabeads™ / ml dans une solution saline dans un tampon phosphate (PBS), pH 7,4, avec 0,1 % d’albumine sérique humaine (HSA). Conservation à : 2-8°C. |
| Description | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| À utiliser avec (application) | Activation and Expansion of T-cells |
| Matériau | Polystyrène magnétique |
| Type de produit | Activateur T humain CD3 / CD28 / CD137 |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™ Magnet |
| Espèces hôtes | Souris |
| Afficher plus |