Learn More
Gibco™ DPBS, sans calcium, sans magnésium
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation des réactifs
Marque: Gibco™ 14190359
379.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21951" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 11.27000kg
Description
- La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
- Conserver entre 15°C et 30°C.
Modifié comme suit
- Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
- Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Condition d’expédition : Température ambiante
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
Conditions de stockage : 15°C à 30°C Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Gibco™ | |
10 L | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,0 à 7,3 | |
Température ambiante | |
Liquide |
Aucun composant d’origine animale | |
1 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco | |
270 à 300 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.