Learn More
Gibco™ DPBS, sans calcium, sans magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924948
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
20 L
Conditionnement:
Flacon
Sachet
Conditionnement:
10 pièces
10L
1L
500mL
5L
Code produit. 15326239
Marque: Gibco™ 14190144
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
  • Conserver entre 15°C et 30°C.
Modifié comme suit
  • Avec : calcium, magnésium, glucose, pyruvate de sodium
  • Sans : rouge de phénol
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,0 à 7,3
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Conditionnement Flacon
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 270 à 300 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.