Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
Le DPBS est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Marque: Gibco™ 14040133
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
- Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
- Conserver entre 2°C et 8°C.
Modifié comme suit :
- Avec : calcium, magnésium
- Sans : rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
Conditions de stockage : 2-8°C Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
|
Gibco™ | |
500 mL | |
Lavage des cellules avant dissociation, transport des échantillons de cellules ou de tissus, dilution des cellules pour comptage et préparation des réactifs | |
270 à 300 mOsm/kg | |
Sans rouge de phénol | |
Stérilisation par filtration | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Aucun composant d’origine animale | |
1 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco | |
Emballage durable | |
7,0 à 7,2 | |
Glace gelée | |
Liquide |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.